Documentos clave
CLS431386
Corning® cryogenic vials, internal thread
capacity 2.0 mL, bottom, round, seal, washer, self-standing, case of 250
Sinónimos:
cryovials
Seleccione un Tamaño
250 EA
US$ 105,00
50 EA
US$ 129,00
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el15 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 EA
US$ 105,00
50 EA
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.11
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el15 de abril de 2025Detalles
Materiales
cap (Internal threaded)
polypropylene (Threaded)
round bottom tube (self-standing)
esterilidad
sterile; γ-irradiated (certified nonpyrogenic)
Características
bottom round
seal washer
self-standing
envase
case of 250
fabricante / nombre comercial
Corning 431386
Parámetros
-196 °C min. temp.
técnicas
cryopreservation: suitable
tapón diám.
0.47 in.
capacidad
2.0 mL
tubo D.E.
0.50 in.
color
natural
Adaptador
cap (Internal Thread)
Características y beneficios
  • These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures to -196 °C
  • Vials have a silicone washer or O-ring for a secure seal
  • Color-coded with inserts
  • All self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into the cryogenic rack and tray, for single-handed manipulation
  • Include easy-to-read black graduations for precise volume measurement
  • Large marking spots to identify the sample and experimental parameters
  • Free of any detectable RNase/DNase
  • Sterilized by gamma radiation
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)