CLS431272
Corning® square bioassay dishes
without handles, not TC treated, square
Sinónimos:
cell culture dishes, cell culture plates, culture dish
Seleccione un Tamaño
US$ 236,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 236,00
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
polystyrene
square
esterilidad
sterile; γ-irradiated
fabricante / nombre comercial
Corning 431272
Altura
18 mm
L × An
245 mm × 245 mm
superficie
500 cm2
Descripción general
- Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
- Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
- Compatible with automated colony picking instruments.
- Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)