CLS431121
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Box for 100 cryogenic vials, 1-2 mL
Sinónimos:
cryovials
Seleccione un Tamaño
US$ 185,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 185,00
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
Holds 100 x 1-2 mL cryovials
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431121
técnicas
cryopreservation: suitable
Características y beneficios
- Reusable orange polycarbonate cryogenic vial storage box with lid
- Box can withstand temperature from - 196°C to +121°C
- Recommended for use with internally threaded cryogenic vials only
- Ridges on the sides of the box for easy grip when wearing gloves
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)