Documentos clave
CLS430282
Corning® Easy-Grip round, plastic, storage bottles
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 500 mL, cap (plug seal), case of 24
Sinónimos:
storage bottle
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 46,30
24 EA
US$ 100,00
US$ 46,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 46,30
24 EA
US$ 100,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.24
US$ 46,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
esterilidad
sterile
sterile
Características
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
envase
case of 24
fabricante / nombre comercial
Corning 430282
botella capacidad
500 mL
diámetro del cuello de botella
~42 mm
cuello diám.
45 mm
Descripción general
  • Corning® Easy-Grip disposable storage bottles are ideal for storing media, buffers, and other aqueous solutions.
  • Features easy grip sides for convenient handling.
  • Plug seal caps (45 mm) provides an airtight seal and help minimize the risk of contamination.
  • Certified non pyrogenic.
Aplicación
Corning®Easy-Grip round, plastic, storage bottles are ideal for storage of media, buffers, and other aqueous solutions.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)