Documentos clave
CLS401577
Corning® Modified Impeller Assembly (for use with probes) for Magnetically-Driven Proculture® Spinner Flask
fits flask, 6 L
Sinónimos:
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel shaft
esterilidad
non-sterile
Características
fits flask 6 L
fabricante / nombre comercial
Corning 401577
Descripción general
Stainless steel impeller shaft with dual bearing, modified impeller assembly for use in magnetically driven, 6L Proculture Spinner Flasks. Narrower impeller paddle design allows use with probes to create a small bioreactor.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
ProCulture is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)