Documentos clave
CLS400084
Support rod for Corning® hot plates and stirrers
stainless steel
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 44,30
US$ 44,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 44,30
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
US$ 44,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
fabricante / nombre comercial
Corning 400084
diám. × L
5/16 in. × 12 in.
Descripción general
These 5/16 x 12 inch stainless steel support rods screw into the base of Corning PC-200/210/220 series hot plate/stirrers.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)