CLS3990
Corning® 96 well NBS™ Microplate
flat bottom, white polystyrene, bag of 5 ×, non-sterile, lid: no
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Seleccione un Tamaño
US$ 178,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 178,00
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
polystyrene
white bottom
white polystyrene
esterilidad
non-sterile
non-sterile
Características
lid: no
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
envase
case of 100
pack of 25
bag of 5 ×
fabricante / nombre comercial
Corning 3990
volumen máximo
360 μL
tamaño
96 wells
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
volumen de trabajo
200 μL
color
white
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
NBS™ (non-binding surface)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)