CLS3985BC
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
Sinónimos:
384 multiwell plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid
skirt
with generic barcode
envase
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 3985BC
volumen máximo
112 μL
tamaño
384 wells
pocillos
384 wells
volumen de trabajo
80 μL
color
black
idoneidad
suitable for (cell culture)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)