Documentos clave
CLS3923
Corning® 1 x 8 Stripwell Placas de 96 pocillos
high bind surface, white
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom clear polystyrene (96-well)
white bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
skirt
envase
plate of 12 strips
fabricante / nombre comercial
Corning 3923
tamaño
96 wells
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
white
idoneidad
suitable for (cell cuture)
tipo de unión
high binding surface
Descripción general
Las tiras Costar 1 x 8 vienen premontadas en un porta-tiras de 96 pocillos al estilo «caja de huevos». Las tiras sólo encajan en el soporte de una manera, lo que evita su orientación errónea. Si se necesita colocar una tapa, ésta se ajusta por las muescas al porta-tiras completamente ensamblado.
  • Designed for in vitro diagnostic assays
  • Flat bottom strips are designed to easily break apart and are pre-assembled in an "egg-crate" style strip holder that allows each individual well to be positioned back into the plate once broken
  • White wells enhance luminescent signals, have low background luminescence and fluorescence, and prevent well-to-well crosstalk
  • High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions. Binding capacity is approximately 400 to 500ng IgG/cm². Ideal for immunoassays
  • Recommended working volume of 75 to 200μL
  • 1 × 8 Strips fit only one way into the strip holder, eliminating the chance of misorientation
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)