Documentos clave
CLS354688
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin Culture Slide
capacity 8 well
Sinónimos:
slides, chambers
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 12 (3 packs )
fabricante / nombre comercial
Corning 354688
capacidad
8 well
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)