Documentos clave
CLS354577
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Slide
capacity 4 well
Sinónimos:
slides, chambers
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 12 ea (3 packs )
fabricante / nombre comercial
Corning 354577
capacidad
4 well
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)