Documentos clave
CLS354486
Corning® BioCoat Collagen I Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinónimos:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
rectangular flask
Características
vented Cap
canted neck
envase
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 354486
capacidad
150 cm2
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicación
Cell culture
Información legal
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)