CLS354430
Corning® BioCoat™ Collagen IV Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Sinónimos:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Productos recomendados
Materiales
flat bottom clear wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 354430
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)