Documentos clave
CLS353504
Corning® Falcon® Cell Culture Insert Companion Plate
wells, 24, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile
Sinónimos:
Cell Culture Insert Companion Plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene plate
esterilidad
sterile
Características
lid
wells 24
envase
case of 50 ea (Individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 353504
tamaño
24 well
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Falcon® 24 Well TC-Treated Polystyrene Cell Culture Insert Companion Plate, with Lid, Sterile, 1/Pack, 50/Case
Aplicación
Cell Culture
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)