Documentos clave
CLS353133
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, white plug seal
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiales
polystyrene
Características
cap white plug seal
graduated 10 ‑ 200 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 353133
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
150 mL
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)