CLS353009
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 50 mL, canted neck, graduated, 2 ‑ 25 mL, cap, white plug seal
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
Características
cap white plug seal
graduated 2 ‑ 25 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 353009
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)