CLS3022P500
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 500 mL
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
graduations 5 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3022P-500
Al × D.E.
360 mm × 54 mm
tamaño
500 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.