CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 11706
Parámetros
3000 × g max. RCF
tapón diám.
35.2 mm , approx.
capacidad
50 mL
tubo diám.
29.1 mm , approx.
Adaptador
cap (CentriStar)
Categorías relacionadas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)