CLS11501
Corning® Erlenmeyer flask, 5 L
plain bottom, with aseptic connections, polycarbonate, sterile, case of 2 ea
Sinónimos:
5-liter Erlenmeyer flask, Corning flask, Laboratory Erlenmeyer flask
Seleccione un Tamaño
US$ 723,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 723,00
Productos recomendados
Materiales
plain bottom
polycarbonate
polypropylene cap
vent cap
wide-mouth neck
esterilidad
sterile
Características
cap
envase
case of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 11501
matraz capacidad
(5,000 mL)
Descripción general
Aplicación
- transfer medium in liquid handling processes
- storing and shaking culture application
- scaling up suspended culture
Características y beneficios
- Graduated polycarbonate flask with plain bottom, provides a full aseptic solution
- For efficient transfer of sterile liquid, the dip tube with male plastic coupler (MPC) tubing connector, extends to the bottom
- Double-bagged with sterility assurance level (SAL) of 10⁻⁶
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)