Documentos clave
CLS11415
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile
Sinónimos:
Corning container
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 486,00
4 EA
US$ 881,00
US$ 486,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 486,00
4 EA
US$ 881,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
US$ 486,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
descripción
plain
esterilidad
sterile
Características
cap: no
C-Flex tubing
envase
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 11415
D.I.
1/8 in.
capacidad
250 mL
volumen
250 mL
Adaptador
male luer lock
Otras notas
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)