CLS1003P25
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 25 mL
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Materiales
perfluoroalkoxy copolymer
Características
graduations (5 mL)
fabricante / nombre comercial
Corning 1003P-25
Al × D.E.
50 mm × 32 mm
tamaño
25 mL
Descripción general
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)