HAR, G human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 94082249-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082249-1VL
etnicidad
Not specified
género
not specified
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
HLA DRB3: 101
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 2.1 4.1
HLA DQA1: 0501 0201
HLA DQB1: 201
HLA DPB1: 0401 0402
Perfil serológico
HLA C: 7
HLA B: 8 14
Bw4/bw6: 6
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)