257 BLCL human cell line
94031689, IHW Number: SLE
Iniciar sesiĆ³npara Ver la FijaciĆ³n de precios por contrato y de la organizaciĆ³n
About This Item
Productos recomendados
biological source
human blood
ethnicity
Caucasian
gender
male
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblastoid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
ĀæEstĆ” buscando productos similares? Visita GuĆa de comparaciĆ³n de productos
Cell Line Description
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
DNA Profile
Not specified
Serological Profile
HLA A: 3 29
HLA C: 7 0
HLA B: 8 44
HLA DR: 3 4
HLA DQ: 2 3
HLA C: 7 0
HLA B: 8 44
HLA DR: 3 4
HLA DQ: 2 3
Culture Medium
Subculture Routine
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 Ā°C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Other Notes
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Disclaimer
This cell line has restrictions and can only be supplied to academic and not-for-profit organisations. Nucleic acids can be supplied to all researchers including those from commercial organisations.
Certificados de anƔlisis (COA)
Busque Certificados de anĆ”lisis (COA) introduciendo el nĆŗmero de lote del producto. Los nĆŗmeros de lote se encuentran en la etiqueta del producto despuĆ©s de las palabras Ā«LotĀ» o Ā«BatchĀ»
ĀæYa tiene este producto?
Encuentre la documentaciĆ³n para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Nuestro equipo de cientĆficos tiene experiencia en todas las Ć”reas de investigaciĆ³n: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, SĆntesis quĆmica, CromatografĆa, AnalĆtica y muchas otras.
PĆ³ngase en contacto con el Servicio tĆ©cnico