Documentos clave
M1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse bone marrow
envase
tube of 5 μg 91110711-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91110711-1VL
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Myeloblast
productos
Not specified
receptores
Interleukin 6 (IL-6), Interferon (IFN), Transfoming Growth Factor ß (TGF ß)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Mouse myeloblast
Descripción línea celular
A sub-cloned myeloblast established from primary bone marrow cells originating from a SL leukaemic strain mouse. The cells differentiate in response to IL-6.
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)