Documentos clave
311
90070547, insect embryo, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
311, 90070547, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
origen biológico
insect embryo
envase
tube of 5 μg 90070547-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90070547-1VL
modo de crecimiento
Semi-adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Drosophila embryo
Descripción línea celular
Derived from embryonic cells of Drosophila melanogaster. Useful for virus studies, particularly picornaviruses and rhabdoviruses.
Aplicación
Virus studies: picornaviruses, rhabdoviruses
Medio de cultivo
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; culture at 25°C; No CO2.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)