MT14B human cell line
IHW Number: 9098, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88052098
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 88052098-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052098-1VL
etnicidad
Australian Caucasian
género
male
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Cw: 304
B: 4001
HLA DRB1: 404
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 3.1
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 302
HLA DPB1: 402
Perfil serológico
HLA A ief: 31
HLA C: 10
HLA B: 60
HLA B ief: 60
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 14
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)