Documentos clave
Detroit 532
87032602, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Detroit 532, 87032602
origen biológico
human skin
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46, A modal chromosome number 47 with trisomy for group 21 in 75% of the cells
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human Caucasian, skin, Down syndrome
Descripción línea celular
Derived from the foreskin of a 2 month old Caucasian with Down Syndrome.
Aplicación
Virus studies
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 0.1% Lactalbumin hydrolysate (LH) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Finite lifespan, up to 30 passages expected.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)