PRIESS human cell line
IHW Number: 9301, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 86052111
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human blood
envase
tube of 5 μg 86052111-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86052111-1VL
etnicidad
Danish
género
female
modo de crecimiento
Suspension
cariotipo
Not specified
morfología
Lymphoblastoid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
Descripción general
Descripción línea celular
Perfil del ADN
B: 15
HLA DRB1: 04
HLA DRB4: 101
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 03
HLA DPA1: 103
HLA DPB1: 0301 0401
Perfil serológico
HLA C: 3
HLA B: 62
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 4
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 3 4
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)