348C6
Reactivity: Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 85062511
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Mouse x Bovine Heterohybridoma
envase
tube of 5 μg 85062511-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062511-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Mieloma
94A1 (mouse x calf x calf 2° hybridoma)
Reactividad
Anti-F5 (K99) pilus antigen of E.coli
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Inmunógeno
Aplicación
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)