CAS9GEMP
Cas9 Geminin plasmid
Seleccione un Tamaño
US$ 299,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 299,00
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
envase
vial of 50 μL
concentración
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicaciones
CRISPR
Promotor
Promoter name: EF1-alpha
gen reportero
GFP
Selección
ampicillin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
To order gRNA in any format click here
Aplicación
- Performing HDR mediated targeted integration in multiple cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características y beneficios
- Highly specific and highly active
- Sequence verified
- Ready to use purified plasmid DNA
Principio
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)