C9617
Carnosol
Sinónimos:
Picrosalvin
Productos recomendados
origen biológico
Rosemarinus officinalis L.
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)c1cc2[C@@H]3C[C@H]4C(C)(C)CCC[C@]4(C(=O)O3)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H26O4/c1-10(2)11-8-12-13-9-14-19(3,4)6-5-7-20(14,18(23)24-13)15(12)17(22)16(11)21/h8,10,13-14,21-22H,5-7,9H2,1-4H3/t13-,14-,20+/m0/s1
Clave InChI
XUSYGBPHQBWGAD-PJSUUKDQSA-N
Aplicación
- to test its anti-cancer and anti-proliferative activities on cancer stem-like cells (CSCs)[3] and Glioblastoma multiforme (GBM) cells[3][4]
- to inspect its anti-carcinogenic effects on nineteen genes involved in up-and down-regulation of different genetic carcinogenesis pathways and on HeLa cells in human cervical cancer model[5]
- as a reference standard to identify and quantify the metabolites of rosemary extract using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS)[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)