C9282
Colato de sodio hydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Ácido 3α,7α, 12α-trihidroxi-5β-colan-24-oico sodium salt, Ácido colálico sodium salt
Seleccione un Tamaño
US$ 107,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 107,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
bovine bile
ovine bile
descripción
anionic
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
mol peso
micellar avg mol wt 900-1300
número de agregación
2-3
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubilidad
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
cadena SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
Clave InChI
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Opcional
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)