C8990
Sp-8-pCPT-cAMPS
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Sp-isomer sodium salt
About This Item
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
envase
vial of 5 μmol
solubilidad
H2O: >1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([S-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)