Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H42N3O5F
Peso molecular:
507.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)CF
InChI
1S/C27H42FN3O5/c1-17(2)12-21(24(32)15-28)29-25(33)22(13-18(3)4)30-26(34)23(14-19(5)6)31-27(35)36-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,17-19,21-23H,12-16H2,1-6H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,31,35)/t21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
HLXJVMRDGBCZCM-VABKMULXSA-N
Biochem/physiol Actions
Z-Leu-Leu-Leu-fluoromethyl ketone is a proteosome inhibitor.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?