Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 444,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥92% α-anomer basis
Form:
powder
US$ 444,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥92% α-anomer basis
form
powder
shelf life
4 weeks at 4 °C (for aqueous solutions)
solubility
H2O: freely soluble
Application
Biochem/physiol Actions
α-Chloralose-HBC complex is a preferred anesthetic over isoflurane as it displays no intrusion retinal spreading depolarization (rSD) generation and propagation.[1]
Preparation Note
α-Chloralose content: 10% (w/w)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥92% α-anomer basis | assay - | assay ≥92% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: freely soluble | solubility ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown) | solubility chloroform: soluble | solubility - |
| shelf life 4 weeks at 4 °C (for aqueous solutions) | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?