C8616
Monoclonal Anti-phospho-β-Catenin (pThr41) antibody produced in mouse
clone BCT-41, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BCT-41, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~94 kDa
reactividad de especies
human
concentración
5-10 mg/mL (IgG fraction of antiserum)
técnicas
immunocytochemistry: 1:50 using 293 T (human embryonic kidney cell)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 8-10 μg/mL using extract of cultured human 293T cells treated with Lici (20 mM) and calyculin A (50 nM)
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr41)
Información sobre el gen
human ... CTNNB1(1499)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)