Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H53NO3
Peso molecular:
427.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
98%
Form:
waxy solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
98%
form
waxy solid
color
white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H53NO3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-21-25(29)24(23-28)27-26(30)22-20-17-8-6-4-2/h24-25,28-29H,3-23H2,1-2H3,(H,27,30)/t24-,25+/m0/s1
InChI key
LGOFBZUQIUVJFS-LOSJGSFVSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive form of C8 ceramide for use as a negative control.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?