Saltar a
C8302
4-Chloro-1-naphthol solution
For HRP detection on Western Blots
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 174,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
InChI key
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-1-naphthol is a substrate for HRP in a reaction that results in a colored precipitate. It is commonly used for colorimetric detection and visualization of proteins in western blotting.
Application
Suitable for visualizing protein-peroxidase conjugates in western blotting.
Biochem/physiol Actions
Enzymes such as HRP convert 4-Chloro-1-naphthol to a purple-colored precipitate on the blot that is readily visible to the eye.
Other Notes
0.48 mM 4-chloro-1-naphthol, 50 mM Tris-HCl, 0.2 M NaCl and 17% methanol.
This product contains 0.48 mM 4-chloro-1-naphthol, 50 mM Tris-HCl, 0.2 M NaCl and 17% methanol.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N7660185507N2125
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder or flakes
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
163.9 °F - closed cup
flash_point_c
73.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)