Merck
C8134
Cholesteryl tridecanoate
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-tridecanoate, 5-Cholesten-3β-ol 3-tridecanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC; detection at 205 nm)
storage temp.
−20°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)