Merck
C8091
Sigma-Aldrich
Chloralose
BioXtra, ≥98%
Sinónimos:
1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose, Anhydro-D-glucochloral, Chloralose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H11Cl3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
309.53
Beilstein:
85418
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Línea del producto
BioXtra
Ensayo
≥98%
impurezas
<0.001% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
residuo de ign.
<0.1%
solubilidad
ethanol: 0.1 M, clear, colorless
trazas de anión
sulfate (SO42-): <0.05%
trazas de catión
Al: <0.0005%
Ca: <0.002%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
Clave InChI
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)