Saltar a
C7757
S-Carboxymethyl-L-cysteine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
179.19
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-327-5
Beilstein/REAXYS Number:
1725012
MDL number:
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
200 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
S-Carboxymethyl-L-cysteine is studied as a small molecule mucoactive drug in vivo. These studies include analyzing the oxidative metabolism of S-carboxymethyl-L-cysteine by enzymes such as phenylalanine monooxygenase(s).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)