Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
15B8, monoclonal
mol wt
antigen 94 kDa
species reactivity
chicken, bovine, human, canine
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, indirect immunofluorescence: 1:1000 using cultured MDBK cells, microarray: suitable, western blot: 1:1000 using cultured MDBK cells extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTNNB1(1499)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-β-Catenin antibody produced in mouse
— o —
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?