C7136
Coproporphyrin I tetraethyl ester
from bovine porphyric feces
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H54N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
766.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
origen biológico
bovine porphyric feces
ε (coeficiente de extinción)
1,800-2,300 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OCC)c(C)c4CCC(=O)OCC)c(C)c3CCC(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)