C7041
McN-A-343
≥98% (TLC)
Sinónimos:
(4-Hydroxy-2-butynyl)-1-trimethylammonium-3-chlorocarbanilate chloride, 4-[N-(3-Chlorophenyl)carbamoyloxy]-2-butynyltrimethylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
off-white
solubilidad
H2O: soluble
ethanol: soluble
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
Clave InChI
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
rat ... Chrm1(25229)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)