Saltar a
C6914
Cesium chloride
Grade II, ≥98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.230,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.150,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CsCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.36
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
EC Number:
231-600-2
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
US$ 1.230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
type
Grade II
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
645 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
density
3.988 g/cm3
absorption
≤0.2 at 280 in H2O at 50%
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Biochem/physiol Actions
Cesium chloride (CsCl) is used to treat various kinds of cancers. Oral and intravenous administration of CsCl is linked with seizures, cardiotoxicity, syncope and death. In rats, CsCl reactions displays several variations in blood chemistry, that are categorized by a reduction of total protein content, pH, an increase in the level of urea, creatinine, glucose and total hemoglobin.
Analysis Note
Solutions may contain slight haze.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C30113030-OPC4036
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥98%
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
density
3.988 g/cm3
density
-
density
-
density
-
mp
645 °C (lit.)
mp
645 °C (lit.)
mp
-
mp
645 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium chloride
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)