Merck
C6831
Sigma-Aldrich
Z-Ile-Glu(O-t-butyl)-Ala-Leucinal
≥80% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H50N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
618.76
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C=O
InChI
1S/C32H50N4O8/c1-9-21(4)27(36-31(42)43-19-23-13-11-10-12-14-23)30(41)35-25(15-16-26(38)44-32(6,7)8)29(40)33-22(5)28(39)34-24(18-37)17-20(2)3/h10-14,18,20-22,24-25,27H,9,15-17,19H2,1-8H3,(H,33,40)(H,34,39)(H,35,41)(H,36,42)/t21-,22-,24-,25-,27-/m0/s1
InChI key
TYFTWYMXUWCOOB-YICLCXKGSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Figueiredo-Pereira, M.E., et al.
Journal of Neurochemistry, 63, 5433-5433 (1994)