Saltar a
C6706
Z-Leu-Leu-Norvalinal
≥90% (HPLC), powder
Sinónimos:
MG115, Z-LLnV
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 388,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H39N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
461.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
US$ 388,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-6-10-20(15-29)26-23(30)21(13-17(2)3)27-24(31)22(14-18(4)5)28-25(32)33-16-19-11-8-7-9-12-19/h7-9,11-12,15,17-18,20-22H,6,10,13-14,16H2,1-5H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
QEJRGURBLQWEOU-FKBYEOEOSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of the 20S proteasome (Ki = 21 nM) and 26S proteasome (Ki = 35 nM). Cells treated with 54 μM N-CBZ-Leu-Leu-Norvalinal showed complete block of the G1/S and metaphase transitions and delayed passage through S-phase. Induces apoptosis in Rat-1 and PC12 cells, perhaps by accumulation of stabilized p53.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C221172517C7206
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white
color
white
color
-
color
beige
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)