Merck
C6631
Sigma-Aldrich
(±)-Alcanfor
~95% (balance is primarily borneol.)
Sinónimos:
1,7,7-trimetilbiciclo[2,2.1]heptan-2-ona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein/REAXYS Number:
1907611
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
vapor density
5.2 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
assay
~95% (balance is primarily borneol.)
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
147.9 °F - closed cup
flash_point_c
64.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)