Saltar a
C6352
CTAP
≥95%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 297,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H69N13O11S2
Número CAS:
Peso molecular:
1104.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
US$ 297,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC1(C)C)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccccc5)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI key
OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N
Gene Information
rat ... Pnoc(25516)
Application
CTAP has been used as a μ-opioid receptor (MOR) antagonist:
  • to study the anti-hyperalgesic effect of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibitor isoleucine-proline-isoleucine (IPI) and vildagliptin in carrageenan-induced inflammation
  • to study the role of MOR in glutamate and gamma-aminobutyric acid (GABA) efflux during predator stress in rats[1]
  • to determine the endogenous opioid peptide involved in blocking pain induced by activated gastrin-releasing peptide (Grp+) neurons
Biochem/physiol Actions
CTAP is a peptide antagonist produced from somatostatin analogs.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5296EMU087231EMU020531
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q62923
UniProt accession no.
Q64387
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Gene Information
rat ... Pnoc(25516)
Gene Information
mouse ... Pnoc(18155)
Gene Information
mouse ... PNO1(66249), Pno1(66249)
Gene Information
mouse ... SLC20A2(20516), Slc20a2(20516)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTAP
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)