Saltar a
C6210
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600)
Sinónimos:
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 286,00
5 x 1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.120,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105337
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
storage temp.
−20°C
Application
Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) is for use in Tris-Tricine SDS-PAGE.
This sigma marker has been used in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).[1]
Packaging
Each vial of Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600) contains 200 μl of a solution of six dye-conjugated polypeptides in 10 mM Tris-HCl, pH 7.0, 0.5% SDS, 2 mM EDTA, 4 M urea, 33% glycerol and 0.01% sodium azide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M3546C1992SDS7B2
Quality Level
100, 200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200, 400
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels)
usage
 vial sufficient for 400 applications on large gels (16 × 18 cm),  vial sufficient for 800 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
-
usage
-
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)